Diisopropylaminhydrochlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR923049-25G
OR923049-5G
OR923049-500G
APOSOR923049-25GEA
131
CHF
APOSOR923049-25G
APOSOR923049-5G
APOSOR923049-500G
Diisopropylaminhydrochlorid 99%
Diisopropylamine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₅N MW: 137,65 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00034860 CAS-Nummer: 819-79-4 |