2-Phenoxy-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Propylene Glycol 2-Monophenyl Ether
OR923004-1G OR923004-25G OR923004-250MG OR923004-2.5G
APOSOR923004-1GEA 121 CHF
APOSOR923004-1G APOSOR923004-25G APOSOR923004-250MG APOSOR923004-2.5G
2-Phenoxy-1-propanol 95%
2-Phenoxypropanol
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142958
CAS-Nummer: 4169-04-4