2-(Dimethylamino)ethyl-acetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester
OR922974-100G OR922974-25G
APOSOR922974-100GEA 522 CHF
APOSOR922974-100G APOSOR922974-25G
2-(Dimethylamino)ethyl-acetat 95%
2-(Dimethylamino)ethyl acetate
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,18 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041912
CAS-Nummer: 1421-89-2