2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-((2-Methylallyl)oxy)benzaldehyde
OR922954-1G
OR922954-5G
APOSOR922954-1GEA
57.5
CHF
APOSOR922954-1G
APOSOR922954-5G
2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde 95%
2-(2-Methylallyloxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ MW: 176.22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06751841 CAS-Nummer: 38002-87-8 |