3-Isopropoxyanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922907-5G
APOSOR922907-5GEA 50.6 CHF
APOSOR922907-5G
3-Isopropoxyanilin 95%
3-Isopropoxyanilin
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052700
CAS-Nummer: 41406-00-2