4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922900-100MG OR922900-250MG
APOSOR922900-100MGEA 193 CHF
APOSOR922900-100MG APOSOR922900-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indole-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₁NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01895566
CAS-Nummer: 80744-01-0