Chloracetaldehyddimethylacetal 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane
OR922884-100G OR922884-1KG OR922884-500G
APOSOR922884-100GEA 80.1 CHF
APOSOR922884-100G APOSOR922884-1KG APOSOR922884-500G
Chloracetaldehyddimethylacetal 96%
Chloracetaldehyddimethylacetal
Formel: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000948
CAS-Nummer: 97-97-2