1-Cyanpiperidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Cyanopiperidine, Pentamethylenecyanamide, Piperidine-1-carbonitrile
OR922869-25G
OR922869-5G
OR922869-1G
APOSOR922869-25GEA
637
CHF
APOSOR922869-25G
APOSOR922869-5G
APOSOR922869-1G
1-Cyanpiperidin 95%
1-Cyanpiperidin
Formel:
C₆H₁₀N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006477 CAS-Nummer: 1530-87-6 |