2-Chlor-6-ethoxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922826-25G
OR922826-5G
APOSOR922826-25GEA
191
CHF
APOSOR922826-25G
APOSOR922826-5G
2-Chlor-6-ethoxypyridin 97%
2-Chloro-6-ethoxypyridine
Formel:
C₇H₈ClNO MW: 157,6 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00023465 CAS-Nummer: 42144-78-5 |