Natrium-L(+)-ascorbat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: L(+)-Ascorbinsäure NatriumsalzL-Threoascorbinsäure NatriumsalzNatriumascorbatAcidum ascorbicum Natriumsalz
APOSOR922808-500GEA 103 CHF
APOSOR922808-500G
Natrium-L(+)-ascorbat 98%
Natrium-L(+)-ascorbat
Formel: C₆H₇NaO₆
MW: 198,11 g/mol
Melting Pt: 219…221 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082340
CAS-Nummer: 134-03-2