4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922751-100MG
OR922751-1G
OR922751-250MG
APOSOR922751-100MGEA
240
CHF
APOSOR922751-100MG
APOSOR922751-1G
APOSOR922751-250MG
4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Chloropyrido[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₇H₄ClN₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06254345 CAS-Nummer: 28732-79-8 |