6-Methyl-2-heptanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922705-1G OR922705-5G
APOSOR922705-1GEA 0 CHF
APOSOR922705-1G APOSOR922705-5G
6-Methyl-2-heptanon 95%
6-Methyl-2-heptanon
Formel: C₈H₁₆O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026527
CAS-Nummer: 928-68-7