4-Methylanisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: p-Methylanisole
OR922661-1KG OR922661-500G
APOSOR922661-1KGEA 323 CHF
APOSOR922661-1KG APOSOR922661-500G
4-Methylanisol 95%
4-Methylanisol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008413
CAS-Nummer: 104-93-8