7-Chlorimidazo[4,5-c]pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR922610-250MG
APOSOR922610-250MGEA 140 CHF
APOSOR922610-250MG
7-Chlorimidazo[4,5-c]pyridin 95%
7-Chlorimidazo[4,5-c]pyridin
Formel: C₆H₄ClN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11501262
CAS-Nummer: 5975-13-3