3-Methyl-3-pentanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Diethylmethylcarbinol
OR922588-100G OR922588-5G OR922588-25G
APOSOR922588-100GEA 305 CHF
APOSOR922588-100G APOSOR922588-5G APOSOR922588-25G
3-Methyl-3-pentanol 98%
3-Methyl-3-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004483
CAS-Nummer: 77-74-7