Dimethylisophthalat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Isophthalsäuredimethylester
APOSOR922564-500GEA
69.8
CHF
APOSOR922564-500G
APOSOR922564-100G
APOSOR922564-1KG
Dimethylisophthalat 95%
Dimethylisophthalat
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ MW: 194,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008433 CAS-Nummer: 1459-93-4 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)