1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR922491-1G
OR922491-5G
APOSOR922491-1GEA
76.6
CHF
APOSOR922491-1G
APOSOR922491-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Melting Pt: 181…183 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02090876 CAS-Nummer: 31728-75-3 |