Pentylnitrat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922460-1G OR922460-25G OR922460-5G
APOSOR922460-1GEA 174 CHF
APOSOR922460-1G APOSOR922460-25G APOSOR922460-5G
Pentylnitrat 95%
Pentyl nitrate
Formel: C₅H₁₁NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059177
CAS-Nummer: 1002-16-0