Isovalerophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Isobutyl Phenyl ketone
OR922452-25G
OR922452-5G
APOSOR922452-25GEA
333
CHF
APOSOR922452-25G
APOSOR922452-5G
Isovalerophenon 95%
Isovalerophenon
Formel:
(C₆H₅)C(O)CH₂CH(CH₃)CH₃ MW: 162,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00026486 CAS-Nummer: 582-62-7 |