Ethyl(methylthio)acetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(Methylthio)acetic ethyl ester, Ethyl 2-(methylthio)acetate
OR922368-100G
APOSOR922368-100GEA
81.9
CHF
APOSOR922368-100G
Ethyl(methylthio)acetat 95%
Ethyl(methylthio)acetat
Formel:
C₅H₁₀O₂S MW: 134,2 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009182 CAS-Nummer: 4455-13-4 |