Octylphosphonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: OPA, 1-Octylphosphonic acid, n-Octylphosphonic acid
OR922324-100G OR922324-25G OR922324-1KG
APOSOR922324-100GEA 312 CHF
APOSOR922324-100G APOSOR922324-25G APOSOR922324-1KG
Octylphosphonsäure 97%
Octylphosphonic acid
Formel: C₈H₁₉O₃P
Melting Pt: 93…98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015841
CAS-Nummer: 4724-48-5
UN: 3261
ADR: 8,II