Isobutyryl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922323-25G
OR922323-5G
APOSOR922323-25GEA
602
CHF
APOSOR922323-25G
APOSOR922323-5G
Isobutyryl bromide 95%
Isobutyryl bromide
Formel:
C₄H₇BrO MW: 151.00 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059468 CAS-Nummer: 2736-37-0 |