Methyl-3-(dimethylamino)benzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
OR922281-100G OR922281-25G
APOSOR922281-100GEA 997 CHF
APOSOR922281-100G APOSOR922281-25G
Methyl-3-(dimethylamino)benzoat 98%
Methyl-3-(dimethylamino)benzoat
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144731
CAS-Nummer: 16518-64-2