Di(2-pyridyl)ketonoxim 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2'-Dipyridyl ketoxime
OR922157-1G OR922157-5G
APOSOR922157-1GEA 262 CHF
APOSOR922157-1G APOSOR922157-5G
Di(2-pyridyl)ketonoxim 95%
Di(2-pyridyl)ketonoxim
Formel: C₁₁H₉N₃O
MW: 199,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006311
CAS-Nummer: 1562-95-4