2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methyl-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922148-25G
OR922148-5G
APOSOR922148-25GEA
193
CHF
APOSOR922148-25G
APOSOR922148-5G
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methyl-1-propanol 95%
2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropanol
Formel:
C₁₂H₁₈O₂ MW: 194,27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07787279 CAS-Nummer: 83493-63-4 |