3-Buten-1-yl-acetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic Acid 3-Butenyl Ester, 4-Acetoxy-1-butene
OR922099-25G OR922099-5G
APOSOR922099-25GEA 514 CHF
APOSOR922099-25G APOSOR922099-5G
3-Buten-1-yl-acetat 95%
3-Buten-1-yl-acetat
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00086596
CAS-Nummer: 1576-84-7