Bis(2-chlorethyl)ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloroethyl ether
OR922075-100G OR922075-1KG OR922075-500G
APOSOR922075-100GEA 131 CHF
APOSOR922075-100G APOSOR922075-1KG APOSOR922075-500G
Bis(2-chlorethyl)ether 95%
Bis(2-chlorethyl)ether
Formel: C₄H₈Cl₂O
MW: 143.01 g/mol
Siedepunkt: 178 °C/760mmHg
Melting Pt: –52 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 55 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000975
CAS-Nummer: 111-44-4
UN: 1916
ADR: 6.1+3 II
Merck Index: 13,03091