4-Nitrobenzyl-acetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Acetic Acid 4-Nitrobenzyl Ester
OR922040-25G OR922040-5G
APOSOR922040-25GEA 180 CHF
APOSOR922040-25G APOSOR922040-5G
4-Nitrobenzyl-acetat 95%
4-Nitrobenzyl-acetat
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024781
CAS-Nummer: 619-90-9