4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR922010-1G OR922010-250MG
APOSOR922010-1GEA 446 CHF
APOSOR922010-1G APOSOR922010-250MG
4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid 95%
4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02664778
CAS-Nummer: 942-97-2