1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole
OR9220-25G OR9220-5G OR9220-1G
APOSOR9220-25GEA 296 CHF
APOSOR9220-25G APOSOR9220-5G APOSOR9220-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol
Formel: C₆H₁₀N₂
MW: 110.16 g/mol
Siedepunkt: 170 °C
Melting Pt: 37 °C
Dichte: 0.9269
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015536
CAS-Nummer: 1072-91-9
UN: 1325
ADR: 4.1 III