3-Brom-2-methylpropansäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921957-25G OR921957-5G
APOSOR921957-25GEA 481 CHF
APOSOR921957-25G APOSOR921957-5G
3-Brom-2-methylpropansäure 95%
3-Brom-2-methylpropansäure
Formel: C₄H₇BrO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310530
CAS-Nummer: 56970-78-6