2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)aniline, 2-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
OR9219-1G
OR9219-250MG
APOSOR9219-1GEA
419
CHF
APOSOR9219-1G
APOSOR9219-250MG
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)phenylamine
Formel:
C₁₂H₁₉N₃ MW: 205,31 g/mol Melting Pt: 82…84 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06804544 CAS-Nummer: 19577-84-5 |