Ethyl(trimethylsilyl)acetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921875-100G OR921875-25G
APOSOR921875-100GEA 107 CHF
APOSOR921875-100G APOSOR921875-25G
Ethyl(trimethylsilyl)acetat 95%
Ethyl(trimethylsilyl)acetat
Formel: C₇H₁₆O₂Si
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009172
CAS-Nummer: 4071-88-9