4-Chlor-5-methyl-o-anisidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-methoxy-5-methylaniline
OR921813-1G OR921813-5G
APOSOR921813-1GEA 149 CHF
APOSOR921813-1G APOSOR921813-5G
4-Chlor-5-methyl-o-anisidin 95%
4-Chlor-5-methyl-o-anisidin
Formel: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 6376-14-3