2-Phenylethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: β-PhenylethylalkoholPhenethylalkohol2-PhenylethylalkoholPhenylethylalkoholBenzylcarbinolBenzolthanolβ-Hydroxyethylbenzol
APOSOR921810-1KGEA 323 CHF
APOSOR921810-1KG APOSOR921810-100G APOSOR921810-500G
2-Phenylethanol 95%
2-Phenylethanol
Formel: C₆H₅CH₂CH₂OH
MW: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 219…221 °C
Melting Pt: –27 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 101–102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002886
CAS-Nummer: 60-12-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III