Nitrilotriessigsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921592-2.5KG OR921592-500G
APOSOR921592-2.5KGEA 465 CHF
APOSOR921592-2.5KG APOSOR921592-500G
Nitrilotriessigsäure 99%
Nitrilotriessigsäure
Formel: C₆H₉NO₆
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004287
CAS-Nummer: 139-13-9