4-Isopropoxy-2-butanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921450-10G
OR921450-1G
OR921450-5G
APOSOR921450-10GEA
758
CHF
APOSOR921450-10G
APOSOR921450-1G
APOSOR921450-5G
4-Isopropoxy-2-butanon 95%
4-Isopropoxy-2-butanon
Formel:
C₇H₁₄O₂ MW: 130,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059358 CAS-Nummer: 32541-58-5 |