1-Phenylpyrrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-Phenylpyrrole, 1-Phenyl-1H-pyrrole
OR921374-25G
APOSOR921374-25GEA
149
CHF
APOSOR921374-25G
1-Phenylpyrrol 95%
1-Phenylpyrrol
Formel:
C₁₀H₉N MW: 143,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005343 CAS-Nummer: 635-90-5 |