4-Chlorothiophene-2-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921216-1G OR921216-250MG
APOSOR921216-1GEA 967 CHF
APOSOR921216-1G APOSOR921216-250MG
4-Chlorothiophene-2-methanol 95%
4-Chlorothiophene-2-methanol
Formel: C₅H₅ClOS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17016116
CAS-Nummer: 233280-30-3