1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921183-100MG
OR921183-1G
OR921183-250MG
APOSOR921183-100MGEA
193
CHF
APOSOR921183-100MG
APOSOR921183-1G
APOSOR921183-250MG
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid 95%
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163,1335 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11042720 CAS-Nummer: 932702-11-9 |