Norcampher 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone
OR921159-25G
APOSOR921159-25GEA
99.3
CHF
APOSOR921159-25G
Norcampher 95%
Norcampher
Formel:
C₇H₁₀O MW: 110,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00074823 CAS-Nummer: 497-38-1 |