4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Coniferron, 2-Hydroxy-4-methoxy-1-nitrosobenzene, 5-Methoxy-2-nitrosophenol, 4-Methoxy-1,2-benzoquinone 1-Monoxime
OR921045-1G OR921045-25G
APOSOR921045-1GEA 158 CHF
APOSOR921045-1G APOSOR921045-25G
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether 95%
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00059952
CAS-Nummer: 13895-38-0