3,5-Diisopropylpyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Diisopropyl-1H-pyrazole
OR921043-1G OR921043-25G OR921043-5G
APOSOR921043-1GEA 73.1 CHF
APOSOR921043-1G APOSOR921043-25G APOSOR921043-5G
3,5-Diisopropylpyrazole
3,5-Diisopropylpyrazole
Formel: C₉H₁₆N₂
Melting Pt: 88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00671516
CAS-Nummer: 17536-00-4