N-Propylanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920980-25G OR920980-5G
APOSOR920980-25GEA 340 CHF
APOSOR920980-25G APOSOR920980-5G
N-Propylanilin 95%
N-Propylanilin
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00048678
CAS-Nummer: 622-80-0