2-Hydroxy-2-methylbutansäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-2-methylbutanoic acid
OR920941-25G
APOSOR920941-25GEA 78.4 CHF
APOSOR920941-25G
2-Hydroxy-2-methylbutansäure 95%
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid
Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004476
CAS-Nummer: 3739-30-8