Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
OR920766-1G OR920766-250MG
APOSOR920766-1GEA 107 CHF
APOSOR920766-1G APOSOR920766-250MG
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18070850
CAS-Nummer: 54013-04-6