(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
OR920743-1G OR920743-5G
APOSOR920743-1GEA 103 CHF
APOSOR920743-1G APOSOR920743-5G
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamin 95%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamin
Formel: C₆H₁₅N
MW: 101.19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008078
CAS-Nummer: 3850-30-4