1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-b]pyridin-1-yl)ethanone
OR920701-1G OR920701-250MG OR920701-5G
APOSOR920701-1GEA 229 CHF
APOSOR920701-1G APOSOR920701-250MG APOSOR920701-5G
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₆N₄O
MW: 162,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075383
CAS-Nummer: 107866-54-6