4-Propylanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920683-25G
OR920683-5G
APOSOR920683-25GEA
342
CHF
APOSOR920683-25G
APOSOR920683-5G
4-Propylanilin 95%
4-Propylanilin
Formel:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007924 CAS-Nummer: 2696-84-6 |