4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920553-1G OR920553-5G
APOSOR920553-1GEA 94 CHF
APOSOR920553-1G APOSOR920553-5G
4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde 95%
4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01822195
CAS-Nummer: 76646-41-8